Documentos Principais
AMBH996F2954
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-12-10(11)8-2-3-9-7(6-8)4-5-13-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
QPGLJPYOFQPEEE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/588702-80-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)