Documentos Principais
AMBH996F28E4
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-1-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2,(H,11,12);1H
chave InChI
IZVIJYFRXDQEOR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5463-76-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)