Documentos Principais
AMBH996F24D1
Ambeed, Inc.
(3-Chlorobenzylidene)propanedinitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-chlorobenzylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-3-1-2-8(5-10)4-9(6-12)7-13/h1-5H
chave InChI
CGLGAIINXSHQBP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2972-73-8.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)