Documentos Principais
AMBH996F247E
Ambeed, Inc.
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Iupac Name
(2-nitroanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-8(12)5-9-6-3-1-2-4-7(6)10(13)14/h1-4,9H,5H2,(H,11,12)
chave InChI
LGBCEZSPCHBRFQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5427-99-6.html
Synonym
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)