Documentos Principais
AMBH996F2464
Ambeed, Inc.
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-6-2-1-5(9)3-11(6)4-10-7/h1-4H
chave InChI
XAWZIKFVVANXQQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909309-88-1.html
Synonym
1-Bromo-6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)