Documentos Principais
AMBH996F244E
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-3-methylbut-1-yne
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-propynyl methyl ether
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-5-6(2,3)7-4/h1H,2-4H3
chave InChI
ZYDXBIXQPLRRIK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13994-57-5.html
Synonym
3-Methoxy-3-methylbut-1-yne
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)