Documentos Principais
AMBH990F76AB
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3O/c8-5-4-3(11-7(9)12-5)1-2-10-6(4)13/h1-2H2,(H,10,13)
chave InChI
ZGCMCEDKBAMANU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393572-20-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1393572-20-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)