Documentos Principais
AMBH990F744B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.47
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3
chave InChI
NATSPHDWPVWHLE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-64-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)