Documentos Principais
AMBH990F7439
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.35
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-piperazinyl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-5-4-8-15-9-6-13-7-10-15/h13H,4-10H2,1-3H3,(H,14,16)
chave InChI
RYXOGEGCRBIYKR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874831-60-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)