Documentos Principais
AMBH990F726D
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.98
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7HBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h(H,13,14)
chave InChI
MTZLICDXLGQWJV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4707-24-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)