Documentos Principais
AMBH990F725D
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-phenyl-1-(2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H10OS/c13-11(12-7-4-8-14-12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
chave InChI
HXMVINSKZVYIDI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13196-28-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)