Documentos Principais
AMBH990F7131
Ambeed, Inc.
(2-Amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridin-5(4H)-yl)(phenyl)methanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C13H13N3OS/c14-13-15-10-6-7-16(8-11(10)18-13)12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H2,14,15)
chave InChI
YTQJRKQYVDFSGS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17899-57-9.html
Synonym
5-Benzoyl-4H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridin-2-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)