Documentos Principais
AMBH990F6C4A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(13)8-9-14-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,2,8-10H2,1H3
chave InChI
LVOWOUOVYMJIQJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127113-02-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)