Documentos Principais
AMBH990F6BA4
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
WZBSQFIZISUXHQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90663-31-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)