Documentos Principais
AMBH990F6B53
Ambeed, Inc.
(Methylsulfamoyl)amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.14
Número MDL:
Iupac Name
N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/CH6N2O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3,(H2,2,4,5)
chave InChI
NOXPGSDFQWSNSW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72179-84-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)