Documentos Principais
AMBH990F6B30
Ambeed, Inc.
(6-Methylquinolin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.01
Número MDL:
Iupac Name
(6-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO2/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-12-10)11(13)14/h2-6,13-14H,1H3
chave InChI
YDBDSKYPNQEAIU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-78-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)