Documentos Principais
AMBH990F6A0F
Ambeed, Inc.
3,5-Diethynylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.15
Número MDL:
Iupac Name
3,5-diethynylpyridine
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-3-8-5-9(4-2)7-10-6-8/h1-2,5-7H
chave InChI
VERYSOHHELIELQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67227-90-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)