Documentos Principais
AMBH990F65D3
Ambeed, Inc.
15-Bromopentadecan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
307.31
Número MDL:
Iupac Name
15-bromo-1-pentadecanol
Inchi Code
1S/C15H31BrO/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h17H,1-15H2
chave InChI
NFKUZUMZRQLYCW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59101-27-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)