Documentos Principais
AMBH990F6078
Ambeed, Inc.
Potassium ((cyclohexylamino)methyl)trifluoroborate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium [(cyclohexylamino)methyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H14BF3N.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h7,12H,1-6H2;/q-1;+1
chave InChI
GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888711-52-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)