Documentos Principais
AMBH990F6036
Ambeed, Inc.
5-Borono-1-naphthoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H9BO4/c13-11(14)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(15)16/h1-6,15-16H,(H,13,14)
chave InChI
NBMJISAJLZTPOX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216060-11-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)