Documentos Principais
AMBH990F6033
Ambeed, Inc.
Potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)trifluoroborate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium [1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C10H18BF3NO2.K/c1-10(2,3)17-9(16)15-6-4-8(5-7-15)11(12,13)14;/h8H,4-7H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
WZPYQOGOIMGCGL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1430219-71-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)