Documentos Principais
AMBH990F5EDF
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-methoxypropanamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.6
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-methoxypropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-8-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H
chave InChI
BGRFAWSLDPCYIA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17463-68-2.html
Synonym
2-Amino-3-methoxypropanamide hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17463-68-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)