Documentos Principais
AMBH98C8E3CD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26BNO4/c1-12(2,3)18-11(17)16-8-10(9-16)15-19-13(4,5)14(6,7)20-15/h10H,8-9H2,1-7H3
chave InChI
OGIREDKIFYTFOQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2304635-53-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)