Documentos Principais
AMBH98C8E3C0
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15,17H
chave InChI
YEDFEBOUHSBQBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1621-55-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)