Documentos Principais
AMBH98C8E30F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4;/h1,3H,2,9H2;1H
chave InChI
XIDNJLIIGPAHBJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-29-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)