Documentos Principais
AMBH98C8E304
Ambeed, Inc.
H-DL-Phg(2,4-DiF)-OH·HCl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2.ClH/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13;/h1-3,7H,11H2,(H,12,13);1H
chave InChI
WIXGQKSSYMPCBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374651-47-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)