Documentos Principais
AMBH98C8E19B
Ambeed, Inc.
6-Methyl-5-nitropyridine-2,4-diol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-methyl-5-nitro-2,4-pyridinediol
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-3-6(8(11)12)4(9)2-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,7,9,10)
chave InChI
CIUJVYFTEYYUBS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344749-44-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)