Documentos Principais
AMBH98C8DFE2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.73
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-4-(4-methyl-1-piperidinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2/c1-9-4-6-15(7-5-9)12-3-2-10(14)8-11(12)13/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3
chave InChI
KDGRQSQBUKTTMH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/626208-15-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/626208-15-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)