Documentos Principais
AMBH98C8DFCF
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-12-10-5-3-2-4-9(10)8(7-13)6-11(12)14/h2-7H,1H3
chave InChI
HMNIMRLJXGFNQG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15112-98-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)