Documentos Principais
AMBH98C8DFBF
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H6BrF3N2/c11-8-5-15-16(6-8)9-3-1-2-7(4-9)10(12,13)14/h1-6H
chave InChI
LAZLUCUQGRIQDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353855-69-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)