Documentos Principais
AMBH98C8DF08
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.13
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
chave InChI
PTVUXYXOBKWMNP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)