Documentos Principais
AMBH98C8DEAF
Ambeed, Inc.
(2,4-Difluoro-3-propoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.99
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-difluoro-3-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF2O3/c1-2-5-15-9-7(11)4-3-6(8(9)12)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
chave InChI
BUFQSDWLWIWVKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)