Documentos Principais
AMBH98C8DCD3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-chloro-4-fluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.6
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-amino-5-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
YMJYSMHGAYKYQQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936540-27-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)