Documentos Principais
AMBH98C8DB92
Ambeed, Inc.
(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.42
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-chloro-3-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-8-2-1-6-3-7(10(13)14)5-12-9(6)4-8/h1-5,13-14H
chave InChI
LNUYLNGXYVPBHF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370040-83-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1370040-83-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)