Documentos Principais
AMBH9884D641
Ambeed, Inc.
4-Ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Iupac Name
4-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-5-3-4-8-6(7)9-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
JEXFHPIOWFXDCH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193-85-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1193-85-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)