Documentos Principais
AMBH9884D5DC
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-3-4(5(10)11)2-8-6(7)9-3/h2H,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)
chave InChI
DUWNUQBBVGEJPV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769-51-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)