Documentos Principais
AMBH9884CFA3
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-cyclopropylpyridin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.08
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-cyclopropylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-8-5-7(3-4-10-8)11-6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,10,11)
chave InChI
APOMRNXLDZFNLJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1432754-26-1.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1432754-26-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)