Documentos Principais
AMBH9884CE16
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-7-5-11-8-3-6(4-10)1-2-12(7)8/h1-3,5H
chave InChI
NPVHUJAEFUUHBZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1392210-94-4.html
Synonym
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)