Documentos Principais
AMBH9884CCC7
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromopicolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.9
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dibromo-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Br2N2/c7-4-1-5(3-9)10-6(8)2-4/h1-2H
chave InChI
FQJIBRVPNBJCOZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206247-80-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206247-80-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)