Documentos Principais
AMBH9884CC8F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N-cyclopropyl-5-methylpyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-N-cyclopropyl-5-methyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c1-5-4-10-8(12-7(5)9)11-6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,10,11,12)
chave InChI
LNOOZMFJBNCHFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289385-24-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)