Documentos Principais
AMBH9884CC82
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(phenyl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
cyclopropyl(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
chave InChI
UCRSQPUGEDLYSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23459-38-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)