Documentos Principais
AMBH9884CC0E
Ambeed, Inc.
4-Hydroxybut-2-ynoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
100.07
Número MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-butynoic acid
Inchi Code
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,3H2,(H,6,7)
chave InChI
QVYMWMSAXULCMW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7218-52-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)