Documentos Principais
AMBH9884CBDD
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O/c1-8-5(3-9)4(6)2-7-8/h2,9H,3H2,1H3
chave InChI
YLTQBUUGYXTAHV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276056-83-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)