Documentos Principais
AMBH9884CB10
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
RMLKQVFQPMQDIH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858675-61-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)