Documentos Principais
AMBH9884CA7B
Ambeed, Inc.
(3,4-Difluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.91
Número MDL:
Iupac Name
3,4-difluoro-5-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BF2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(10)6(4)9/h1-2,10-12H
chave InChI
MSOVFNUAYVHDBC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379466-84-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)