Documentos Principais
AMBH9884CA03
Ambeed, Inc.
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.41
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
chave InChI
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874959-97-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874959-97-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)