Documentos Principais
AMBH9884C923
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-7-5-10(6-8-14)9-11(15)17-4/h9H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
OHLLSFRHFHSUES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169206-65-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)