Documentos Principais
AMBH9884C90D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yloxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
309.12
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O3/c1-17-11(16)9-4-2-3-5-10(9)18-12-14-6-8(13)7-15-12/h2-7H,1H3
chave InChI
WWAVMSQVOMOCQM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086397-52-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1086397-52-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)