Documentos Principais
AMBH9884C8AC
Ambeed, Inc.
(5-Methylthiophen-3-yl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.99
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-5(3-9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
chave InChI
HSHOUTSJZHTVCJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/930303-82-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)