Documentos Principais
AMBH9884C7B8
Ambeed, Inc.
Methyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-11-7(10)8(6-9)2-4-12-5-3-8/h2-5H2,1H3
chave InChI
ZOCVBMSJKWEGQO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-30-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)